Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DGCR8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-658
PRSI25-658EA 660 EUR InStock
PRSI25-658
Anti-DGCR8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DGCR8 contains 2 DRBM (double-stranded RNA-binding) domains and 1 WW domain. It may play a part in the etiology of the velocardiofacial/DiGeorge syndrome (VCFS/DGS), a developmental disorder characterized by structural and functional palate anomalies, conotruncal cardiac malformations, immunodeficiency, hypocalcemia, and typical facial anomalies.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: DGCR8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité