Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TPM3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-671
PRSI25-671EA 660 EUR InStock
PRSI25-671
Anti-TPM3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TPM3 is a member of the tropomyosin family of actin-binding proteins involved in the contractile system of striated and smooth muscles and the cytoskeleton of non-muscle cells. Tropomyosins are dimers of coiled-coil proteins that polymerize end-to-end along the major groove in most actin filaments. They provide stability to the filaments and regulate access of other actin-binding proteins. In muscle cells, they regulate muscle contraction by controlling the binding of myosin heads to the actin filament. Mutations in this gene result in autosomal dominant nemaline myopathy, and oncogenes formed by chromosomal translocations involving this locus are associated with cancer.This gene encodes a member of the tropomyosin family of actin-binding proteins involved in the contractile system of striated and smooth muscles and the cytoskeleton of non-muscle cells. Tropomyosins are dimers of coiled-coil proteins that polymerize end-to-end along the major groove in most actin filaments. They provide stability to the filaments and regulate access of other actin-binding proteins. In muscle cells, they regulate muscle contraction by controlling the binding of myosin heads to the actin filament. Mutations in this gene result in autosomal dominant nemaline myopathy, and oncogenes formed by chromosomal translocations involving this locus are associated with cancer. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TPM3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité