Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WDR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-688
PRSI25-688EA 660 EUR InStock
PRSI25-688
Anti-WDR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
WDR1 is a protein containing 9 WD repeats. WD repeats are approximately 30- to 40-amino acid domains containing several conserved residues, mostly including a trp-asp at the C-terminal end. WD domains are involved in protein-protein interactions. WDR1 may help induce the disassembly of actin filaments.This gene encodes a protein containing 9 WD repeats. WD repeats are approximately 30- to 40-amino acid domains containing several conserved residues, mostly including a trp-asp at the C-terminal end. WD domains are involved in protein-protein interactions. The encoded protein may help induce the disassembly of actin filaments. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: WDR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité