Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MFAP4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-703
PRSI25-703EA 660 EUR InStock
PRSI25-703
Anti-MFAP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MFAP4 is a protein with similarity to a bovine microfibril-associated protein. The protein has binding specificities for both collagen and carbohydrate. It is thought to be an extracellular matrix protein which is involved in cell adhesion or intercellular interactions. The gene encoding MFAP4 is located within the Smith-Magenis syndrome region.This gene encodes a protein with similarity to a bovine microfibril-associated protein. The protein has binding specificities for both collagen and carbohydrate. It is thought to be an extracellular matrix protein which is involved in cell adhesion or intercellular interactions. The gene is located within the Smith-Magenis syndrome region.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MFAP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité