L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-GNAZ Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
25-737
PRSI25-737EA 660 EUR InStock
PRSI25-737
Anti-GNAZ Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GNAZ is a member of a G protein subfamily that mediates signal transduction in pertussis toxin-insensitive systms. This protein may play a role in maintaining the ionic balance of perilymphatic and endolymphatic cochlear fluids.The protein encoded by this gene is a member of a G protein subfamily that mediates signal transduction in pertussis toxin-insensitive systms. This encoded protein may play a role in maintaining the ionic balance of perilymphatic and endolymphatic cochlear fluids. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for thisMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité