Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RIOK3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-743
PRSI25-743EA 660 EUR InStock
PRSI25-743
Anti-RIOK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RIOK3 was identified by the similarity to the Aspergillus nidulans SUDD protein, an extragenic suppressor of the heat-sensitive bimD6 mutation that fails to attach properly to the spindle microtubules at a restrictive temperature. The specific function of RIOK3 has not yet been determined.This gene was identified by the similarity of its product to the Aspergillus nidulans SUDD protein, an extragenic suppressor of the heat-sensitive bimD6 mutation that fails to attach properly to the spindle microtubules at a restrictive temperature. The specific function of this gene has not yet been determined.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RIOK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité