Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MAK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-754
PRSI25-754EA 660 EUR InStock
PRSI25-754
Anti-MAK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MAK is a serine/threonine protein kinase related to kinases involved in cell cycle regulation. It is expressed almost exclusively in the testis, primarily in germ cells. Studies of the mouse and rat homologs have localized the kinase to the chromosomes during meiosis in spermatogenesis, specifically to the synaptonemal complex that exists while homologous chromosomes are paired. There is, however, a study of the mouse homolog that has identified high levels of expression in developing sensory epithelia so its function may be more generalized.The product of this gene is a serine/threonine protein kinase related to kinases involved in cell cycle regulation. It is expressed almost exclusively in the testis, primarily in germ cells. Studies of the mouse and rat homologs have localized the kinase to the chromosomes during meiosis in spermatogenesis, specifically to the synaptonemal complex that exists while homologous chromosomes are paired. There is, however, a study of the mouse homolog that has identified high levels of expression in developing sensory epithelia so its function may be more generalized.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MAK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité