Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RHOD Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-767
PRSI25-767EA 660 EUR InStock
PRSI25-767
Anti-RHOD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Ras homolog, or Rho, proteins interact with protein kinases and may serve as targets for activated GTPase. They play a critical role in muscle differentiation. RHOD binds GTP and is a member of the small GTPase superfamily. It is involved in endosome dynamics and reorganization of the actin cytoskeleton, and it may coordinate membrane transport with the function of the cytoskeleton. Ras homolog, or Rho, proteins interact with protein kinases and may serve as targets for activated GTPase. They play a critical role in muscle differentiation. The protein encoded by this gene binds GTP and is a member of the small GTPase superfamily. It is involved in endosome dynamics and reorganization of the actin cytoskeleton, and it may coordinate membrane transport with the function of the cytoskeleton. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RHOD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité