Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GTSE1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-771
PRSI25-771EA 660 EUR InStock
PRSI25-771
Anti-GTSE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GTSE1 is only expressed in the S and G2 phases of the cell cycle, where it colocalizes with cytoplasmic tubulin and microtubules. In response to DNA damage, the encoded protein accumulates in the nucleus and binds the tumor suppressor protein p53, shuttling it out of the nucleus and repressing its ability to induce apoptosis.The protein encoded by this gene is only expressed in the S and G2 phases of the cell cycle, where it colocalizes with cytoplasmic tubulin and microtubules. In response to DNA damage, the encoded protein accumulates in the nucleus and binds the tumor suppressor protein p53, shuttling it out of the nucleus and repressing its ability to induce apoptosis.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: GTSE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité