Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DOK5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-776
PRSI25-776EA 660 EUR InStock
PRSI25-776
Anti-DOK5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DOK5 is a member of the DOK family of membrane proteins, which are adapter proteins involved in signal transduction. It interacts with phosphorylated receptor tyrosine kinases to mediate neurite outgrowth and activation of the MAP kinase pathway. In contrast to other DOK family proteins, this protein does not interact with RASGAP.The protein encoded by this gene is a member of the DOK family of membrane proteins, which are adapter proteins involved in signal transduction. The encoded protein interacts with phosphorylated receptor tyrosine kinases to mediate neurite outgrowth and activation of the MAP kinase pathway. In contrast to other DOK family proteins, this protein does not interact with RASGAP.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: DOK5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité