Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-800
PRSI25-800EA 660 EUR InStock
PRSI25-800
Anti-SYK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SYMPK is a nuclear protein that functions in the regulation of polyadenylation and promotes gene expression. The protein forms a high-molecular weight complex with components of the polyadenylation machinery. It is thought to serve as a scaffold for recruiting regulatory factors to the polyadenylation complex. It also participates in 3'-end maturation of histone mRNAs, which do not undergo polyadenylation. The protein also localizes to the cytoplasmic plaques of tight junctions in some cell types.This gene encodes a nuclear protein that functions in the regulation of polyadenylation and promotes gene expression. The protein forms a high-molecular weight complex with components of the polyadenylation machinery. It is thought to serve as a scaffold for recruiting regulatory factors to the polyadenylation complex. It also participates in 3'-end maturation of histone mRNAs, which do not undergo polyadenylation. The protein also localizes to the cytoplasmic plaques of tight junctions in some cell types. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SYK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité