Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MPP5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-802
PRSI25-802EA 660 EUR InStock
PRSI25-802
Anti-MPP5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Members of the peripheral membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) family function in tumor suppression and receptor clustering by forming multiprotein complexes containing distinct sets of transmembrane, cytoskeletal, and cytoplasmic signaling proteins. All MAGUKs contain a PDZ-SH3-GUK core and are divided into 4 subfamilies, DLG-like, ZO1-like, p55-like, and LIN2-like, based on their size and the presence of additional domains. MPP5 is a member of the p55-like MAGUK subfamily.Members of the peripheral membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) family function in tumor suppression and receptor clustering by forming multiprotein complexes containing distinct sets of transmembrane, cytoskeletal, and cytoplasmic signaling proteins. All MAGUKs contain a PDZ-SH3-GUK core and are divided into 4 subfamilies, DLG-like (see DLG1; MIM 601014), ZO1-like (see TJP1; MIM 601009), p55-like (see MPP1; MIM 305360), and LIN2-like (see CASK; MIM 300172), based on their size and the presence of additional domains (Tseng et al., 2001 [PubMed 11311936]). MPP5 is a member of the p55-like MAGUK subfamily.[supplied by OMIM]. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MPP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité