Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC39A7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-894
PRSI25-894EA 660 EUR InStock
PRSI25-894
Anti-SLC39A7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Zinc is an essential cofactor for more than 50 classes of enzymes. It is involved in protein, nucleic acid, carbohydrate, and lipid metabolism, as well as in the control of gene transcription, growth, development, and differentiation. Zinc cannot passively diffuse across cell membranes and requires specific transporters, such as SLC39A7, to enter the cytosol from both the extracellular environment and from intracellular storage compartments.Zinc is an essential cofactor for more than 50 classes of enzymes. It is involved in protein, nucleic acid, carbohydrate, and lipid metabolism, as well as in the control of gene transcription, growth, development, and differentiation. Zinc cannot passively diffuse across cell membranes and requires specific transporters, such as SLC39A7, to enter the cytosol from both the extracellular environment and from intracellular storage compartments.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SLC39A7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité