Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC33A1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-903
PRSI25-903EA 660 EUR InStock
PRSI25-903
Anti-SLC33A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SLC33A1 is required for the formation of O-acetylated (Ac) gangliosides. It is predicted to contain 6 to 10 transmembrane domains, and a leucine zipper motif in transmembrane domain III. Studies indicate that the protein is localized to the cytoplasm.The encoded protein is required for the formation of O-acetylated (Ac) gangliosides. It is predicted to contain 6 to 10 transmembrane domains, and a leucine zipper motif in transmembrane domain III. Studies indicate that the protein is localized to the cytoplasm.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SLC33A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité