Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC39A5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-932
PRSI25-932EA 660 EUR InStock
PRSI25-932
Anti-SLC39A5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Zinc is an essential cofactor for hundreds of enzymes. It is involved in protein, nucleic acid, carbohydrate, and lipid metabolism, as well as in the control of gene transcription, growth, development, and differentiation. SLC39A5 belongs to a subfamily of proteins that show structural characteristics of zinc transporters.Zinc is an essential cofactor for hundreds of enzymes. It is involved in protein, nucleic acid, carbohydrate, and lipid metabolism, as well as in the control of gene transcription, growth, development, and differentiation. SLC39A5 belongs to a subfamily of proteins that show structural characteristics of zinc transporters (Taylor and Nicholson, 2003 [PubMed 12659941]).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SLC39A5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité