Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OCA2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-942
PRSI25-942EA 660 EUR InStock
PRSI25-942
Anti-OCA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
OCA2 is believed to be an integral membrane protein involved in small molecule transport, specifically tyrosine - a precursor of melanin. Mutations in the gene encoding OCA2 result in type 2 oculocutaneous albinism.This gene encodes the human homologue of the mouse p (pink-eyed dilution) gene. The encoded protein is believed to be an integral membrane protein involved in small molecule transport, specifically tyrosine - a precursor of melanin. Mutations in this gene result in type 2 oculocutaneous albinism. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: OCA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité