Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-LPPR5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-982
PRSI25-982EA 660 EUR InStock
PRSI25-982
Anti-LPPR5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PAP2D is a type 2 member of the phosphatidic acid phosphatase (PAP) family. All type 2 members of this protein family contain 6 transmembrane regions, and a consensus N-glycosylation site. PAPs convert phosphatidic acid to diacylglycerol, and function in de novo synthesis of glycerolipids as well as in receptor-activated signal transduction mediated by phospholipase D. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.The protein encoded by this gene is a type 2 member of the phosphatidic acid phosphatase (PAP) family. All type 2 members of this protein family contain 6 transmembrane regions, and a consensus N-glycosylation site. PAPs convert phosphatidic acid to diacylglycerol, and function in de novo synthesis of glycerolipids as well as in receptor-activated signal transduction mediated by phospholipase D. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LPPR5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité