Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-LECT1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-986
PRSI25-986EA 660 EUR InStock
PRSI25-986
Anti-LECT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LECT1 is a glycosylated transmembrane protein that is cleaved to form a mature, secreted protein. The mature protein promotes chondrocyte growth and inhibits angiogenesis. The mature protein likely plays a role in endochondral bone development by permitting cartilaginous anlagen to be vascularized and replaced by bone. It may be involved also in the broad control of tissue vascularization during development.This gene encodes a glycosylated transmembrane protein that is cleaved to form a mature, secreted protein. The N-terminus of the precursor protein shares characteristics with other surfactant proteins and is sometimes called chondrosurfactant protein although no biological activity has yet been defined for it. The C-terminus of the precursor protein contains a 25 kDa mature protein called leukocyte cell-derived chemotaxin-1 or chondromodulin-1. The mature protein promotes chondrocyte growth and inhibits angiogenesis. This gene is expressed in the avascular zone of prehypertrophic cartilage and its expression decreases during chondrocyte hypertrophy and vascular invasion. The mature protein likely plays a role in endochondral bone development by permitting cartilaginous anlagen to be vascularized and replaced by bone. It may be involved also in the broad control of tissue vascularization during development. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LECT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité