Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP14 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2509
PRSI2509EA 435 EUR InStock
PRSI2509
Anti-CASP14 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Caspase-14 Antibody: Caspases are a family of cysteine proteases that can be divided into apoptotic and inflammatory caspase subfamilies. Unlike the apoptotic caspases, members of the inflammatory subfamily are generally not involved in cell death but are associated with the immune response to microbial pathogens. Members of this subfamily include caspase-1, -4, -5, and -12 and can activate proinflammatory cytokines such as IL-1b and IL-18. Caspase-14 is highly expressed in embryonic but not adult tissues. It is processed and activated by caspase 8 and caspase 10 in vitro, and by anti-Fas agonist antibody or TNF-related apoptosis inducing ligand in vivo. The expression and processing of this caspase may be involved in the keratinocyte terminal differentiation, which is important for the formation of the skin barrier.

Type:
Antigen: CASP14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité