Human NOD2 peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
2513P
PRSI2513PEA 122 EUR InStock
PRSI2513P
Human NOD2 peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
NOD2 peptide is used for blocking the activity of NOD2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité