Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KREMEN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-020
PRSI26-020EA 660 EUR InStock
PRSI26-020
Anti-KREMEN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KREMEN1 is a high-affinity dickkopf homolog 1 (DKK1) transmembrane receptor that functionally cooperates with DKK1 to block wingless (WNT)/beta-catenin signaling. It is a component of a membrane complex that modulates canonical WNT signaling through lipoprotein receptor-related protein 6 (LRP6). It contains extracellular kringle, WSC, and CUB domains.This gene encodes a high-affinity dickkopf homolog 1 (DKK1) transmembrane receptor that functionally cooperates with DKK1 to block wingless (WNT)/beta-catenin signaling. The encoded protein is a component of a membrane complex that modulates canonical WNT signaling through lipoprotein receptor-related protein 6 (LRP6). It contains extracellular kringle, WSC, and CUB domains. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: KREMEN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité