Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LFNG Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-024
PRSI26-024EA 660 EUR InStock
PRSI26-024
Anti-LFNG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LFNG is a member of the glycosyltransferase superfamily. It is a single-pass type II Golgi membrane protein that functions as a fucose-specific glycosyltransferase, adding an N-acetylglucosamine to the fucose residue of a group of signaling receptors involved in regulating cell fate decisions during development. Mutations in the gene that encodes this protein have been associated with autosomal recessive spondylocostal dysostosis 3. This gene encodes a member of the glycosyltransferase superfamily. The encoded protein is a single-pass type II Golgi membrane protein that functions as a fucose-specific glycosyltransferase, adding an N-acetylglucosamine to the fucose residue of a group of signaling receptors involved in regulating cell fate decisions during development. Mutations in this gene have been associated with autosomal recessive spondylocostal dysostosis 3. Alternatively spliced transcript variants that encode different isoforms have been described, however, not all variants have been fully characterized.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LFNG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité