Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KTN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-028
PRSI26-028EA 660 EUR InStock
PRSI26-028
Anti-KTN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Various cellular organelles and vesicles are transported along the microtubules in the cytoplasm. Likewise, membrane recycling of the endoplasmic reticulum (ER), Golgi assembly at the microtubule organizing center, and alignment of lysosomes along microtubules are all related processes. The transport of organelles requires a special class of microtubule-associated proteins (MAPs). One of these is the molecular motor kinesin, an ATPase that moves vesicles unidirectionally toward the plus end of the microtubule. Another such MAP is kinectin, a large integral ER membrane protein. Antibodies directed against kinectin have been shown to inhibit its binding to kinesin.Various cellular organelles and vesicles are transported along the microtubules in the cytoplasm. Likewise, membrane recycling of the endoplasmic reticulum (ER), Golgi assembly at the microtubule organizing center, and alignment of lysosomes along microtubules are all related processes. The transport of organelles requires a special class of microtubule-associated proteins (MAPs). One of these is the molecular motor kinesin (see MIM 148760 and MIM 600025), an ATPase that moves vesicles unidirectionally toward the plus end of the microtubule. Another such MAP is kinectin, a large integral ER membrane protein. Antibodies directed against kinectin have been shown to inhibit its binding to kinesin.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: KTN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité