Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGB8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-039
PRSI26-039EA 660 EUR InStock
PRSI26-039
Anti-ITGB8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ITGB8 is a member of the integrin beta chain family and is a single-pass type I membrane protein with a VWFA domain and four cysteine-rich repeats. This protein noncovalently binds to an alpha subunit to form a heterodimeric integrin complex. In general, integrin complexes mediate cell-cell and cell-extracellular matrix interactions and this complex plays a role in human airway epithelial proliferation.This gene is a member of the integrin beta chain family and encodes a single-pass type I membrane protein with a VWFA domain and four cysteine-rich repeats. This protein noncovalently binds to an alpha subunit to form a heterodimeric integrin complex. In general, integrin complexes mediate cell-cell and cell-extracellular matrix interactions and this complex plays a role in human airway epithelial proliferation. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ITGB8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité