Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JAG2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-040
PRSI26-040EA 660 EUR InStock
PRSI26-040
Anti-JAG2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Notch signaling pathway is an intercellular signaling mechanism that is essential for proper embryonic development. Members of the Notch protein family are transmembrane receptors that are critical for various cell fate decisions. JAG2 is one of several ligands that activate Notch and related receptors. The Notch signaling pathway is an intercellular signaling mechanism that is essential for proper embryonic development. Members of the Notch gene family encode transmembrane receptors that are critical for various cell fate decisions. The protein encoded by this gene is one of several ligands that activate Notch and related receptors. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: JAG2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité