Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TFR2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-047
PRSI26-047EA 660 EUR InStock
PRSI26-047
Anti-TFR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TFR2,a member of the transferrin receptor-like family,is a single-pass type II membrane protein with a protease associated (PA) domain, an M28 peptidase domain and a transferrin receptor-like dimerization domain. This protein mediates cellular uptake of transferrin-bound iron and mutations in this gene have been associated with hereditary hemochromatosis type III.This gene is a member of the transferrin receptor-like family and encodes a single-pass type II membrane protein with a protease associated (PA) domain, an M28 peptidase domain and a transferrin receptor-like dimerization domain. This protein mediates cellular uptake of transferrin-bound iron and mutations in this gene have been associated with hereditary hemochromatosis type III. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TFR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité