Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ICAM5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-049
PRSI26-049EA 660 EUR InStock
PRSI26-049
Anti-ICAM5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ICAM5 is a member of the intercellular adhesion molecule (ICAM) family. All ICAM proteins are type I transmembrane glycoproteins, contain 2-9 immunoglobulin-like C2-type domains, and bind to the leukocyte adhesion LFA-1 protein. This protein is expressed on the surface of telencephalic neurons and displays two types of adhesion activity, homophilic binding between neurons and heterophilic binding between neurons and leukocytes. It may be a critical component in neuron-microglial cell interactions in the course of normal development or as part of neurodegenerative diseases.The protein encoded by this gene is a member of the intercellular adhesion molecule (ICAM) family. All ICAM proteins are type I transmembrane glycoproteins, contain 2-9 immunoglobulin-like C2-type domains, and bind to the leukocyte adhesion LFA-1 protein. This protein is expressed on the surface of telencephalic neurons and displays two types of adhesion activity, homophilic binding between neurons and heterophilic binding between neurons and leukocytes. It may be a critical component in neuron-microglial cell interactions in the course of normal development or as part of neurodegenerative diseases. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ICAM5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité