Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DEGS1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-055
PRSI26-055EA 660 EUR InStock
PRSI26-055
Anti-DEGS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DEGS1 is a member of the membrane fatty acid desaturase family which is responsible for inserting double bonds into specific positions in fatty acids. This protein contains three His-containing consensus motifs that are characteristic of a group of membrane fatty acid desaturases. It is predicted to be a multiple membrane-spanning protein localized to the endoplasmic reticulum. Overexpression of this protein inhibited biosynthesis of the EGF receptor, suggesting a possible role of a fatty acid desaturase in regulating biosynthetic processing of the EGF receptor.This gene encodes a member of the membrane fatty acid desaturase family which is responsible for inserting double bonds into specific positions in fatty acids. This protein contains three His-containing consensus motifs that are characteristic of a group of membrane fatty acid desaturases. It is predicted to be a multiple membrane-spanning protein localized to the endoplasmic reticulum. Overexpression of this gene inhibited biosynthesis of the EGF receptor, suggesting a possible role of a fatty acid desaturase in regulating biosynthetic processing of the EGF receptor. Two splice variants have been identified.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: DEGS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité