Anti-LINC00114 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
26-074
PRSI26-074EA 660 EUR InStock
PRSI26-074
Anti-LINC00114 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The specific function of NCRNA00114 is not yet known.
Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.
Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.
Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: LINC00114
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité