Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NMT1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-123
PRSI26-123EA 660 EUR InStock
PRSI26-123
Anti-NMT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Myristate, a rare 14-carbon saturated fatty acid, is cotranslationally attached by an amide linkage to the N-terminal glycine residue of cellular and viral proteins with diverse functions. N-myristoyltransferase catalyzes the transfer of myristate from CoA to proteins. N-myristoylation appears to be irreversible and is required for full expression of the biologic activities of several N-myristoylated proteins, including the alpha subunit of the signal-transducing guanine nucleotide-binding protein (G protein) GO (GNAO1).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NMT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité