Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DTNB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-124
PRSI26-124EA 660 EUR InStock
PRSI26-124
Anti-DTNB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DTNB is dystrobrevin beta, a component of the dystrophin-associated protein complex (DPC). The DPC consists of dystrophin and several integral and peripheral membrane proteins, including dystroglycans, sarcoglycans, syntrophins and dystrobrevin alpha and beta. The DPC localizes to the sarcolemma and its disruption is associated with various forms of muscular dystrophy. Dystrobrevin beta is thought to interact with syntrophin and the DP71 short form of dystrophin.This gene encodes dystrobrevin beta, a component of the dystrophin-associated protein complex (DPC). The DPC consists of dystrophin and several integral and peripheral membrane proteins, including dystroglycans, sarcoglycans, syntrophins and dystrobrevin alpha and beta. The DPC localizes to the sarcolemma and its disruption is associated with various forms of muscular dystrophy. Dystrobrevin beta is thought to interact with syntrophin and the DP71 short form of dystrophin. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: DTNB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité