Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RMI1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-127
PRSI26-127EA 589 EUR InStock
PRSI26-127
Anti-RMI1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RMI1 is an essential component of the RMI complex, a complex that plays an important role in the processing of homologous recombination intermediates to limit DNA crossover formation in cells. RMI1 promotes TOP3A binding to double Holliday junctions (DHJ) and hence stimulates TOP3A-mediated dissolution. RMI1 is required for BLM phosphorylation during mitosis. Within the BLM complex, RMI1 is required for BLM and TOP3A stability.RMI1 is a component of protein complexes that limit DNA crossover formation via the dissolution of double Holliday junctions (Raynard et al., 2006 [PubMed 16595695]).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RMI1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité