Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL11RA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-140
PRSI26-140EA 589 EUR InStock
PRSI26-140
Anti-IL11RA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Interleukin 11 is a stromal cell-derived cytokine that belongs to a family of pleiotropic and redundant cytokines that use the gp130 transducing subunit in their high affinity receptors. IL11RA is the IL-11 receptor, which is a member of the hematopoietic cytokine receptor family. This particular receptor is very similar to ciliary neurotrophic factor, since both contain an extracellular region with a 2-domain structure composed of an immunoglobulin-like domain and a cytokine receptor-like domain.Interleukin 11 is a stromal cell-derived cytokine that belongs to a family of pleiotropic and redundant cytokines that use the gp130 transducing subunit in their high affinity receptors. This gene encodes the IL-11 receptor, which is a member of the hematopoietic cytokine receptor family. This particular receptor is very similar to ciliary neurotrophic factor, since both contain an extracellular region with a 2-domain structure composed of an immunoglobulin-like domain and a cytokine receptor-like domain. Alternative splicing has been observed at this locus and two variants, each encoding a distinct isoform, have been identified.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL11RA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité