Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATP11B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-183
PRSI26-183EA 660 EUR InStock
PRSI26-183
Anti-ATP11B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
P-type ATPases, such as ATP11B, are phosphorylated in their intermediate state and drive uphill transport of ions across membranes. Several subfamilies of P-type ATPases have been identified. One subfamily transports heavy metal ions, such as Cu (2+) or Cd (2+). Another subfamily transports non-heavy metal ions, such as H (+), Na (+), K (+), or Ca (+). A third subfamily transports amphipaths, such as phosphatidylserine.P-type ATPases, such as ATP11B, are phosphorylated in their intermediate state and drive uphill transport of ions across membranes. Several subfamilies of P-type ATPases have been identified. One subfamily transports heavy metal ions, such as Cu (2+) or Cd (2+). Another subfamily transports non-heavy metal ions, such as H (+), Na (+), K (+), or Ca (+). A third subfamily transports amphipaths, such as phosphatidylserine.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ATP11B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité