Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEND1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-203
PRSI26-203EA 589 EUR InStock
PRSI26-203
Anti-CEND1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CEND1 is a neuron-specific protein. The similar protein in pig enhances neuroblastoma cell differentiation in vitro and may be involved in neuronal differentiation in vivo. The protein encoded by this gene is a neuron-specific protein. The similar protein in pig enhances neuroblastoma cell differentiation in vitro and may be involved in neuronal differentiation in vivo. Multiple pseudogenes have been reported for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CEND1
Clonality: Polyclonal
Clone: 0
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité