Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KIRREL Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-225
PRSI26-225EA 660 EUR InStock
PRSI26-225
Anti-KIRREL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KIRREL (NEPH1) is a member of the nephrin-like protein family, which includes NEPH2 and NEPH3. The cytoplasmic domains of these proteins interact with the C terminus of podocin (NPHS2), and the genes are expressed in kidney podocytes, cells involved in ensuring size- and charge-selective ultrafiltration. NEPH1 is a member of the nephrin-like protein family, which includes NEPH2 (MIM 607761) and NEPH3 (MIM 607762). The cytoplasmic domains of these proteins interact with the C terminus of podocin (NPHS2; MIM 604766), and the genes are expressed in kidney podocytes, cells involved in ensuring size- and charge-selective ultrafiltration (Sellin et al., 2003 [PubMed 12424224]).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: KIRREL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité