Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LAPTM4B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-231
PRSI26-231EA 660 EUR InStock
PRSI26-231
Anti-LAPTM4B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LAPTM4B is a multi-pass membrane protein. It belongs to the LAPTM4/LAPTM5 transporter family. LAPTM4b has active role in disease progression of malignant cells and is involved in cell proliferation and multidrug resistance. The genetic polymorphism of LAPTM4B is a potential risk factor for the development of colon cancer and gastric cancer. The research results also indicated that LAPTM4B may be a clinically useful prognostic indicator for ovarian carcinoma and may play a role in human hepatocellular carcinoma.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LAPTM4B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité