Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PSMC3IP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-245
PRSI26-245EA 660 EUR InStock
PRSI26-245
Anti-PSMC3IP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PSMC3IP plays an important role in meiotic recombination. It stimulates DMC1-mediated strand exchange required for pairing homologous chromosomes during meiosis. The complex PSMC3IP/MND1 binds DNA, stimulates the recombinase activity of DMC1 as well as DMC1 D-loop formation from double-strand DNA. This complex stabilizes presynaptic RAD51 and DMC1 filaments formed on single strand DNA to capture double-strand DNA. This complex stimulates both synaptic and presynaptic critical steps in RAD51 and DMC1-promoted homologous pairing. It may inhibit HIV-1 viral protein TAT activity and modulate the activity of proteasomes through association with PSMC3.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PSMC3IP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité