Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF41 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-257
PRSI26-257EA 660 EUR InStock
PRSI26-257
Anti-ZNF41 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZNF41 belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. It contains 18 C2H2-type zinc fingers and 1 KRAB domain. ZNF41 may be involved in transcriptional regulation. A chromosomal aberration, translocation t (X;7) (p11.3;q11.21), involving ZNF41 has been found in a patient with sever mental retardation. This gene product is a likely zinc finger family transcription factor. It contains KRAB-A and KRAB-B domains that act as transcriptional repressors in related proteins, and multiple zinc finger DNA binding motifs and finger linking regions characteristic of the Kruppel family. This gene is part of a gene cluster on chromosome Xp11.23. Several alternatively spliced transcript variants have been described, however, the full-length nature of only some of them is known.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ZNF41
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité