Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CKLF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-264
PRSI26-264EA 660 EUR InStock
PRSI26-264
Anti-CKLF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CKLF is a cytokine. This gene is one of several chemokine-like factor genes located in a cluster on chromosome 16. CKLF is a potent chemoattractant for neutrophils, monocytes and lymphocytes. It also can stimulate the proliferation of skeletal muscle cells. This protein may play important roles in inflammation and in the regeneration of skeletal muscle.The product of this gene is a cytokine. Cytokines are small proteins that have an essential role in the immune and inflammatory responses. This gene is one of several chemokine-like factor genes located in a cluster on chromosome 16. The protein encoded by this gene is a potent chemoattractant for neutrophils, monocytes and lymphocytes. It also can stimulate the proliferation of skeletal muscle cells. This protein may play important roles in inflammation and in the regeneration of skeletal muscle. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CKLF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité