Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPP1R13B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-267
PRSI26-267EA 660 EUR InStock
PRSI26-267
Anti-PPP1R13B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PPP1R13B is a member of the ASPP (apoptosis-stimulating protein of p53) family of p53 interacting proteins. The protein contains four ankyrin repeats and an SH3 domain involved in protein-protein interactions. ASPP proteins are required for the induction of apoptosis by p53-family proteins. They promote DNA binding and transactivation of p53-family proteins on the promoters of proapoptotic genes. Expression of this gene is regulated by the E2F transcription factor.This gene encodes a member of the ASPP (apoptosis-stimulating protein of p53) family of p53 interacting proteins. The protein contains four ankyrin repeats and an SH3 domain involved in protein-protein interactions. ASPP proteins are required for the induction of apoptosis by p53-family proteins. They promote DNA binding and transactivation of p53-family proteins on the promoters of proapoptotic genes. Expression of this gene is regulated by the E2F transcription factor.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PPP1R13B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité