Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SDHB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-268
PRSI26-268EA 660 EUR InStock
PRSI26-268
Anti-SDHB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Complex II of the respiratory chain, which is specifically involved in the oxidation of succinate, carries electrons from FADH to CoQ. The complex is composed of four nuclear-encoded subunits and is localized in the mitochondrial inner membrane. The iron-sulfur subunit is highly conserved and contains three cysteine-rich clusters which may comprise the iron-sulfur centers of the enzyme. Sporadic and familial mutations in this gene result in paragangliomas and pheochromocytoma, and support a link between mitochondrial dysfunction and tumorigenesis.Complex II of the respiratory chain, which is specifically involved in the oxidation of succinate, carries electrons from FADH to CoQ. The complex is composed of four nuclear-encoded subunits and is localized in the mitochondrial inner membrane. The iron-sulfur subunit is highly conserved and contains three cysteine-rich clusters which may comprise the iron-sulfur centers of the enzyme. Sporadic and familial mutations in this gene result in paragangliomas and pheochromocytoma, and support a link between mitochondrial dysfunction and tumorigenesis. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SDHB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité