L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-RPL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
26-289
PRSI26-289EA 660 EUR InStock
PRSI26-289
Anti-RPL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Ribosomes, the complexes that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. RPL3 is a ribosomal protein that is a component of the 60S subunit. The protein belongs to the L3P family of ribosomal proteins and it is located in the cytoplasm. The protein can bind to the HIV-1 TAR mRNA, and it has been suggested that the protein contributes to tat-mediated transactivation.Ribosomes, the complexes that catalyze protein synthesis, consist of a small 40SMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité