Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SEPTIN 15 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-303
PRSI26-303EA 660 EUR InStock
PRSI26-303
Anti-SEPTIN 15 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SEP15 is a selenoprotein, which contains a selenocysteine (Sec) residue at its active site. Studies in mouse suggest that this selenoprotein may have redox function and may be involved in the quality control of protein folding. The gene that encodes the protein is localized on chromosome 1p31, a genetic locus commonly mutated or deleted in human cancers. This gene encodes a selenoprotein, which contains a selenocysteine (Sec) residue at its active site. The selenocysteine is encoded by the UGA codon that normally signals translation termination. The 3' UTR of selenoprotein genes have a common stem-loop structure, the sec insertion sequence (SECIS), that is necessary for the recognition of UGA as a Sec codon rather than as a stop signal. Studies in mouse suggest that this selenoprotein may have redox function and may be involved in the quality control of protein folding. This gene is localized on chromosome 1p31, a genetic locus commonly mutated or deleted in human cancers. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen:
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité