Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ST8 Alpha-N-Acetyl-Neuraminide Alpha-2,8-Sialyltransferase 4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-335
PRSI26-335EA 660 EUR InStock
PRSI26-335
Anti-ST8 Alpha-N-Acetyl-Neuraminide Alpha-2,8-Sialyltransferase 4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ST8SIA4 catalyzes the polycondensation of alpha-2,8-linked sialic acid required for the synthesis of polysialic acid, a modulator of the adhesive properties of neural cell adhesion molecule (NCAM1). ST8SIA4, a member of glycosyltransferase family 29, is a type II membrane protein that may be present in the Golgi apparatus.The protein encoded by this gene catalyzes the polycondensation of alpha-2,8-linked sialic acid required for the synthesis of polysialic acid, a modulator of the adhesive properties of neural cell adhesion molecule (NCAM1). The encoded protein, which is a member of glycosyltransferase family 29, is a type II membrane protein that may be present in the Golgi apparatus. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ST8 Alpha-N-Acetyl-Neuraminide Alpha-2,8-Sialyltransferase 4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité