Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-POLR3F Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-338
PRSI26-338EA 660 EUR InStock
PRSI26-338
Anti-POLR3F Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
POLR3F is one of more than a dozen subunits forming eukaryotic RNA polymerase III (RNA Pol III), which transcribes 5S ribosomal RNA and tRNA genes. This protein has been shown to bind both TFIIIB90 and TBP, two subunits of RNA polymerase III transcription initiation factor IIIB (TFIIIB). Unlike most of the other RNA Pol III subunits, the encoded protein is unique to this polymerase.The protein encoded by this gene is one of more than a dozen subunits forming eukaryotic RNA polymerase III (RNA Pol III), which transcribes 5S ribosomal RNA and tRNA genes. This protein has been shown to bind both TFIIIB90 and TBP, two subunits of RNA polymerase III transcription initiation factor IIIB (TFIIIB). Unlike most of the other RNA Pol III subunits, the encoded protein is unique to this polymerase.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: POLR3F
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité