Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SULT1C4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-339
PRSI26-339EA 660 EUR InStock
PRSI26-339
Anti-SULT1C4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SULT1C4 catalyzes the sulfate conjugation of many drugs, xenobiotic compounds, hormones, and neurotransmitters. It may be involved in the activation of carcinogenic hyroxylamines. SULT1C4 shows activity towards p-nitrophenol and N-hydroxy-2-acetylamino-fluorene (N-OH-2AAF).Sulfotransferase enzymes catalyze the sulfate conjugation of many hormones, neurotransmitters, drugs, and xenobiotic compounds. These cytosolic enzymes are different in their tissue distributions and substrate specificities. The gene structure (number and length of exons) is similar among family members. This gene encodes a protein that belongs to the SULT1 subfamily, responsible for transferring a sulfo moiety from PAPS to phenol-containing compounds.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SULT1C4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité