Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SDF2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-341
PRSI26-341EA 660 EUR InStock
PRSI26-341
Anti-SDF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SDF2 is believed to be a secretory protein. It has regions of similarity to hydrophilic segments of yeast mannosyltransferases. Its expression is ubiquitous and the gene appears to be relatively conserved among mammals. The protein encoded by this gene is believed to be a secretory protein. It has regions of similarity to hydrophilic segments of yeast mannosyltransferases. Its expression is ubiquitous and the gene appears to be relatively conserved among mammals.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SDF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité