Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NEK6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-344
PRSI26-344EA 660 EUR InStock
PRSI26-344
Anti-NEK6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Aspergillus nidulans 'never in mitosis A' (NIMA) gene encodes a serine/threonine kinase that controls initiation of mitosis. NIMA-related kinases (NEKs) are a group of protein kinases that are homologous to NIMA. Evidence suggests that NEKs perform functions similar to those of NIMA.The Aspergillus nidulans 'never in mitosis A' (NIMA) gene encodes a serine/threonine kinase that controls initiation of mitosis. NIMA-related kinases (NEKs) are a group of protein kinases that are homologous to NIMA. Evidence suggests that NEKs perform functions similar to those of NIMA.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NEK6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité