Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NSUN2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
26-350
PRSI26-350EA 660 EUR InStock
PRSI26-350
Anti-NSUN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Maturation of cytoplasmic tRNAs includes splicing of introns, which are located 1 nucleotide 3-prime from the anticodon in all intron-containing tRNA genes. In tRNA-leu (CAA), the first position of the anticodon, C34, is converted to 5-methylcytosine, a modification necessary to stabilize the anticodon-codon pairing and correctly translate the mRNA. NSUN2 is a methyltransferase that catalyzes the intron-dependent formation of 5-methylcytosine at C34 of tRNA-leu (CAA).Maturation of cytoplasmic tRNAs includes splicing of introns, which are located 1 nucleotide 3-prime from the anticodon in all intron-containing tRNA genes. In tRNA-leu (CAA), the first position of the anticodon, C34, is converted to 5-methylcytosine, a modification necessary to stabilize the anticodon-codon pairing and correctly translate the mRNA. NSUN2 encodes a methyltransferase that catalyzes the intron-dependent formation of 5-methylcytosine at C34 of tRNA-leu (CAA) (Brzezicha et al., 2006 [PubMed 17071714]).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NSUN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité